EDTA 99.4-100.6%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
8991-01EA 226.21 EUR InStock
8991-01
EDTA 99.4-100.6%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
EDTA
The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614
Point de fusion: 220
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ATTEINDRE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.4 - 100.6 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.4 - 100.6 %
ACS - Assay (C₁₀H₁₆N₂O₈) 99.4 - 100.6 %
ACS - Insoluble in Dilute NH₄OH ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.2 %
ACS - Nitrilotriacetic Acid ≤0.1 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Poly bottle, white, blue T/E cap 500 g 8991-01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité