Organic reference standard, SS Benzoic Acid, 2000 μg/ml in dichloromethane, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
8S61336
8S61336EA 37.4 EUR InStock
8S61336
Organic reference standard, SS Benzoic Acid, 2000 μg/ml in dichloromethane, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité