Spiral gas feeding tube (Nylon) with rapid action-connector, FFKM sealing, length: 180cm 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
Spiral gas feeding tube (Nylon) with rapid action-connector, FFKM sealing, length: 180cm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Spiral gas feeding tube (Nylon) with rapid action-connector, FFKM sealing, length: 180cm 1 * 1 Pce 9.67100.9051 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou