L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Medium 199 (Mod.), Corning®
Fournisseur: Corning
50-050-PB 90-050-PB
50-050-PBEA 52.67 EUR InStock
50-050-PB 90-050-PB
Medium 199 (Mod.), Corning®
Milieux de culture cellulaire
Medium 199 is often used in vaccine production, virology, and for the culture of various non-transformed cells
  • Low endotoxin - < 0.25EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Liquid media products are formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
It was originally developed as the result of efforts to create a fully defined, animal origin-free medium. Long-term use of this medium requires serum supplementation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..