L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DMEM/Ham's F-12 50/50 mix products, Corning®
Fournisseur: Corning
90-091-PB 90-090-PB
90-091-PBEA 50.42 EUR InStock
90-091-PB 90-090-PB
DMEM/Ham's F-12 50/50 mix products, Corning®
Milieux de culture cellulaire
This 1:1 mixture of Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) and Ham's F-12 media is ideal for culture of a variety of cell types under low serum conditions
  • Low endotoxin - <0,25EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
DMEM is a modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME.  Ham's F-12 media is based on Ham's F-10 medium with increased concentrations of choline, inositol, putrescine, and several amino acids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..