Affinity chromatography media, Blue Sepharose™ High Performance
Fournisseur: Cytiva
90-1001-23
90-1001-23EA 1647 EUR InStock
90-1001-23
Affinity chromatography media, Blue Sepharose™ High Performance
Protéines purification Protein Purification Resins
This media is suitable for affinity chromatography.
Chemical stability: Commonly used buffers, 70% ethanol, 8 M urea and 6 M guanidine hydrochloride.
Storage solution: 20% ethanol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité