5(6)-Carboxyrhodamine 110 hydrochloride ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Carboxyrhodamine 110 hydrochloride, 5 and 6 isomers, 5(6)-CR 110 HCl
90000
90000.EA 281 EUR InStock
90000.
5(6)-Carboxyrhodamine 110 hydrochloride ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-Carboxyrhodamine 110 hydrochloride
For some applications, 5-(and-6)-carboxyrhodamine (5(6)-CR 110) is a superior alternative to the widely used green fluorescent dye 5-(and-6)-carboxyfluorescein. The dye is insensitive to pH between 4 and 9 and is much more photostable than fluorescein.
  • λEx/λEm (MeOH) = 502/524 nm
  • Orange red solid soluble in H2O (pH>6), DMF or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=814480909925cbe3a7a609b7c0d463b2ed0235c6&vid=1a89546cf02a05a8c4dbd35518cb21ac0c118a2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité