5(6)-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester ≥85% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester, 5 and 6 isomers, (5(6)-CR 110, SE
90001
90001.EA 425 EUR InStock
90001.
5(6)-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester ≥85% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester
5-(and-6)-Carboxyrhodamine 110, SE (5-(and-6)-Carboxyrhodamine 110, succinimidyl ester, mixed isomers), also known as Carboxyrhodamine 110-NHS, is a superior green fluorescent dye that readily reacts with primary or secondary amines. For many applications, the dye is preferred over 5-(and-6)-carboxyfluorescein succinimidyl ester (5(6)-FAM) or FITC because of its exceptional photostability and fluorescence insensitivity to pH (4-9).
  • λEx/λ Em(MeOH) = 502/524 nm
  • Extinction Coefficient = 78,000
  • Orange red solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc02507b59658001c24150cc16fd59e49a8dbcb&vid=4de7955b3241e27a51611ee7f125701ce77744da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité