5(6)-Carboxyrhodamine 110-X succinimudyl ester ≥90% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90003
90003.EA 447 EUR InStock
90003.
5(6)-Carboxyrhodamine 110-X succinimudyl ester ≥90% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-Carboxyrhodamine 110-X succinimudyl ester
5-(and-6)-Carboxyrhodamine 110-X, succinimidyl ester (5(6)-CR 110-X, SE) readily couples to a primary or secondary amine. The dye is a superior alternative to 5(6)-SFX because of its exceptional phototostability and fluorescence insensitivity to pH (4-9).
  • λEx/λ Em (MeOH) = 502/524 nm
  • Orange red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccd465836c74c80669dcb4cf8a6c4c2d3d2bad6f&vid=33d50baeb63abb541c92e1bcab6d9ccd3a2d3b71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité