5(6)-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90004
90004.EA 163 EUR InStock
90004.
5(6)-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt
5(6)-ROX (full name: 5-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine, triethylammonium salt (mixed isomers)) is a long wavelength rhodamine dye.
  • λEx/λEm (MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF or MeOH
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0448e765e626b5d4fe667305efebab840bb62ee9&vid=0448e765e626b5d4fe667305efebab840bb62ee9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité