Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5(6)-ROX N-succinimidyl ester colorant fluorescent réactif aux amines

Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5(6)-ROX, SE, Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester, 5 and 6 isomers, 5(6)-Carboxy-X-rhodamine N-succinimidyl ester

90005
90005.EA 278 EUR InStock
90005.
5(6)-ROX N-succinimidyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
5(6)-ROX N-succinimidyl ester
5(6)-ROX, SE (full name: 5-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester) is an amine-reactive long wavelength rhodamine dye.

  • λEx/λ Em (MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light


Formule: C₃₇H₃₃N₃O₇
MW: 631,67 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 114616-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6de7fffa1d775c31a2edb684f963dc6d2978c4ce&vid=6de7fffa1d775c31a2edb684f963dc6d2978c4ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité