5-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt isomère unique ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5-ROX triethylammonium salt, Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt, 5-isomer
90006
90006.EA 242 EUR InStock
90006.
5-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt isomère unique ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxy-X-rhodamine triethylammonium salt
5-ROX (full name: 5-Carboxy-X-rhodamine, triethylammonium salt, single isomer) is a single isomer, long wavelength rhodamine dye.
  • λEx/λEm(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF or MeOH
  • Store at 4°C and protect from light
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molecular Weight 635.6
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité