5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) acide libre colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90009
90009.EA 212 EUR InStock
90009.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) acide libre colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Free acid form of 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine, single isomer).
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF, or MeOH
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269769
Numéro CAS: 91809-66-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07d51c310d81ff6bdaa241fedb11103de876704b&vid=07d51c310d81ff6bdaa241fedb11103de876704b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité