6-ROX acide libre ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 6-Carboxy-X-rhodamine, Carboxy-X-rhodamine, 6-isomer
90013
90013.EA 236 EUR InStock
90013.
6-ROX acide libre ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
6-ROX
6-Carboxy-X-rhodamine is a single isomer, long wavelength rhodamine dye.
  • λEx/λEm(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF or MeOH
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₃H₃₀N₂O₅
MW: 534,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 194785-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa32f6eaa6b3df581cdab80449424acf2594404&vid=dfa32f6eaa6b3df581cdab80449424acf2594404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité