Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethylrhodamine 6-isothiocyanate chloride ≥90% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines

Fournisseur: Biotium

90019
90019.EA 285 EUR InStock
90019.
Tetramethylrhodamine 6-isothiocyanate chloride ≥90% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Tetramethylrhodamine 6-isothiocyanate chloride (6-TRITC)
6-TRITC (Tetramethylrhodamine 6-isothiocyanate chloride) is spectrally similar to TAMRA (90022). The isothiocyanate reactive group reacts with primary or secondary amines to form a thiourea bond linkage.

  • Dark red solid soluble in DMF
  • Absorption/Emission 544nm/572nm (MeOH)
  • Extinction Coefficient >75,000
  • Store desiccated at -20 °C. Protect from light, especially when in solution.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité