6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE) ≥99% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90023
90023.EA 247 EUR InStock
90023.
6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE) ≥99% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
6-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (6-FAM SE)
6-FAM, SE (full name: 6-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester, single isomer) is the amine-reactive form of 6-carboxyfluorescein single isomer.
6-FAM SE is an amine-reactive green fluorescent dye widely used for labeling oligonucleotides or other biomolecules that contain a primary or secondary aliphatic amine. The coupling reaction is usually carried out at pH 8-9.5.
  • λEx/λEm (pH 9) = 495/519 nm
  • Yellow-orange solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077323
Numéro CAS: 92557-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bd98199b33fbbe4af7a37fce8988cd73c37bb76&vid=7bd98199b33fbbe4af7a37fce8988cd73c37bb76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité