5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: Biotium
90024
90024.EA 177 EUR InStock
90024.
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE) ≥98% (par CCM)
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
5(6)-FAM SE (full name: 5-(and-6)-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester mixed isomers) is an amine-reactive green fluorescent dye widely used for labeling proteins or other molecules that contain a primary or secondary aliphatic amine. The coupling reaction is usually carried out at pH 8-9.5. The amide linkage from the coupling reaction is much more stable than the thiourea linkage formed from the coupling of an amine and an isothiocyanate.
  • λEx/λEm = 495/519 nm
  • Yellow solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04119713
Numéro CAS: 117548-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb9033479a0382b801aee441231dac9140967bed&vid=eb9033479a0382b801aee441231dac9140967bed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité