5-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5-CR110 SE, Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester, 5-isomer
90030
90030.EA 888 EUR InStock
90030.
5-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester
Amine-reactive form of single isomer carboxyrhodamine 110, useful in DNA sequencing. For many single-dye-labeling applications, the dye is preferred over other green fluorescent dyes including fluorescein and Alexa 488 because of its exceptional photostability and fluorescence insensitivity to pH (4-9).
  • λEx/λ Em(MeOH) = 502/524 nm
  • Orange red solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1cc84c1dc9989680826000431cf49dd3b22c1b6&vid=81ff56484de5a5f007c2ed9f670222dc6c58e25d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité