6-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90031
90031.EA 888 EUR InStock
90031.
6-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
6-Carboxyrhodamine 110 succinimidyl ester
Amine-reactive form of single isomer carboxyrhodamine 110. For certain applications, the dye is preferred over the corresponding 6-carboxyfluorescein because of its exceptional photostability and fluorescence insensitivity to pH change (4-9).
  • λEx/λ Em(MeOH) = 502/524 nm
  • Orange red solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=473187de80034ae816dcedb2addf98c5f3b86752&vid=44f00c5ec8997e2dcc2970eee9c30fd511cd4532&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité