5-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester, 5-isomer, 5-CR 6G SE
90032
90032.EA 330 EUR InStock
90032.
5-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester ≥90% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester
Amine-reactive form of 5-carboxyrhodamine 6G single isomer.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 520/546 nm
  • Orange red solid moderately soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8605cece7a81d0c2f6ee1869a385783c1f35fc0b&vid=7cf6a50312431ee2f7a8db2b23f33edece54055d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité