6-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester (6-CR6G SE) ≥95% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester, 6-isomer, 6-CR6G, NHS ester, 6-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester
90033
90033.EA 330 EUR InStock
90033.
6-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester (6-CR6G SE) ≥95% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
6-Carboxyrhodamine 6G succinimidyl ester (6-CR6G SE)
Amine-reactive form of 6-carboxyrhodamine 6G single isomer.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 520/546 nm
  • Orange red solid moderately soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₁H₂₉N₃O₇
MW: 555,59 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 216699-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193f79fe849e2a7456e810915e499999eb8a1df2&vid=193f79fe849e2a7456e810915e499999eb8a1df2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité