5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (5-TAMRA SE) ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: TAMRA SE, 5 isomer, 5-TAMRA, SE, 5-TAMRA-N-succinimidyl ester, 5-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
90034
90034.EA 325 EUR InStock
90034.
5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (5-TAMRA SE) ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (5-TAMRA SE)
Full name: 5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (single isomer). Amine-reactive form of carboxytetramethylrhodamine (TAMRA) single isomer.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₂₉H₂₅N₃O₇
MW: 527.52 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 150810-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f9bea755bbfe9d3a53593fb23b1edfb56bcb5b0&vid=6f9bea755bbfe9d3a53593fb23b1edfb56bcb5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 mg 90034.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité