6-(Fluorescein-5(6)-carboxamido) hexanoic acid succinimidyl ester [5(6)-SFX] mélange d'isomères ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: SFX succinimidyl ester, 5 and 6 isomers, 5(6)-SFX
90044
90044.EA 200 EUR InStock
90044.
6-(Fluorescein-5(6)-carboxamido) hexanoic acid succinimidyl ester [5(6)-SFX] mélange d'isomères ≥98% (par CCM) colorant fluorescent réactif aux amines
6-(Fluorescein-5(6)-carboxamido) hexanoic acid succinimidyl ester [5(6)-SFX]
5(6)-SFX (full name: 6-(Fluorescein-5-(and-6)-carboxamido)hexanoic acid,succinimidyl ester) has a 6-atom aminohexanoyl spacer group that separates the fluorescein dye and the amine-reactive group.
  • λEx/λ Em(pH9) = 494/521nm
  • Yellow solid soluble in DMF, DMSO or pH>6.5 buffers
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₁H₂₆N₂O₁₀
MW: 586,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 114116-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e252a7ed2d602c9b3209cd8f35f1d3b689ef774e&vid=e252a7ed2d602c9b3209cd8f35f1d3b689ef774e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité