4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Fournisseur: Biotium
Synonyms: NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
90045
90045.EA 98.7 EUR InStock
90045.
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₂ClN₃O₃
MW: 199.55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 100 mg 90045.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité