NBD-Ethylenediamine colorant fluorescent
Fournisseur: Biotium
90047
90047.EA 242 EUR InStock
90047.
NBD-Ethylenediamine colorant fluorescent
NBD-Ethylenediamine
The fluorescence of NBD is highly dependent on the environment; it is virtually nonfluorescent in water but becomes strongly green fluorescent in hydrophobic media. NBD-ethylenediamine can be readily coupled to activated carboxy groups or sulfonyl chlorides.
  • λEx/λEm (MeOH) = 466/535 nm
  • Yellow solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at 4°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69422f7f9cc30ad45e5aeceb3e34136947720bd3&vid=da3791488120923cbc10992d11c784b3526470f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité