Biocytin ≥95% (par CCM)
Fournisseur: Biotium
90055
90055.EA 159 EUR InStock
90055.
Biocytin ≥95% (par CCM)
Biocytin
Biocytin (ε-Biotinoyl-L-lysine) is a cellular tracer that can be introduced into cells by microinjection.
  • White solid soluble in water or DMSO
Biocytin is the natural substrate of biotinidase and can be used to measure the biotinidase activity and diagnose biotinidase deficiency in scientific research as a histological stain for nerve cells.
Formule: C₁₆H₂₈N₄O₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077319
Numéro CAS: 576-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité