Biotin ethylenediamine hydrobromide
Fournisseur: Biotium
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)biotinamide hydrobromide, Neurobiotin™, (3aS,4S,6aR)-N-(2-Aminoethyl)hexahydro- 2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide hydrobromide
90057
90057.EA 169 EUR InStock
90057.
Biotin ethylenediamine hydrobromide
Biotin ethylenediamine hydrobromide
Biotin ethylenediamine, hydrobromide (N-(5-(6-((biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)pentylmaleimide) is identical to Neurobiotin™, a useful anterograde and transneuronal tracer.
Neurobiotin is a trademark of Vector Laboratories.
Formule: C₁₂H₂₃BrN₄O₂S
MW: 367,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467807
Numéro CAS: 216299-38-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c72a727a6da20e6557d8c712bdf01341153a0e5&vid=9f6250f2fafe56c8317fa75d912ef19ad40feab2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité