Organic reference standard, 4-Deoxy-D-erythronic acid sodium salt hydrate, ≥97,0% (GC), Supelco®
Fournisseur: Merck
90061-50MG
90061-50MGEA 490 EUR InStock
90061-50MG
Organic reference standard, 4-Deoxy-D-erythronic acid sodium salt hydrate, ≥97,0% (GC), Supelco®
Étalons Étalons organiques
4-Deoxyerythronic acid has been associated with uremia and diabetes mellitus type 1, but is also a normal organic acid present in human biofluids, derived presumably from L-threonine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité