Biotin-4-fluorescein colorant fluorescent, pour histologie
Fournisseur: Biotium
90062
90062.EA 241 EUR InStock
90062.
Biotin-4-fluorescein colorant fluorescent, pour histologie
Biotin-4-fluorescein
Biotin-4-fluorescein (N-(5-aminopentyl)biotinamide, trifluoroacetic acid salt) has been reported to be a superior fluorescent biotin derivative for accurate measurement of avidin and streptavidin in crude biological samples. Binding of biotin to avidin and streptavidin is high affinity, fast and noncooperative.
  • λEx/λ Em = 494/523 nm
  • Yellow solid soluble in DMSO, or pH>7 buffers
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₃₃H₃₂N₄O₈S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1032732-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité