Biotin ethylenediamine base libre
Fournisseur: Biotium
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)biotinamide, (3aS,4S,6aR)-N-(2-Aminoethyl)hexahydro- 2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
90071
90071.EA 146 EUR InStock
90071.
Biotin ethylenediamine base libre
Biotin ethylenediamine
Biotin ethylenediamine in free base form. White solid soluble in DMSO.
Formule: C₁₂H₂₂N₄O₂S
MW: 286 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467807
Numéro CAS: 216299-38-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2be96bbbc5014834c5af8e2c292c4383aa7eebbe&vid=fbd00c3e229c46510e618e9dba3a2a624a022c18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité