Diméthylsulfoxyde, anhydre ≥99.9%
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
90082
90082.EA 45.7 EUR InStock
90082.
Diméthylsulfoxyde, anhydre ≥99.9%
Diméthylsulfoxyde
Anhydrous DMSO (dimethyl sulfoxide; methyl sulfoxide) is recommended for preparing stock solutions.
  • Prepare stock solutions of AM ester dyes
  • Stock solutions of reactive dyes and other related, moisture-sensitive products
Anhydrous DMSO (dimethyl sulfoxide; methyl sulfoxide) is recommended for preparing stock solutions of AM ester dyes, reactive dyes and other related moisture-sensitive products.
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18,5
Point d'éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Color & Form Colorless liquid
Purity ≥ 99.9%
Water Max 0.005%
Residual on evaporation Max 0.0005%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité