5-FAM-PEO₈ SE colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90085
90085.EA 224 EUR InStock
90085.
5-FAM-PEO₈ SE colorant fluorescent réactif aux amines
5-FAM-PEO₈ SE
5-FAM-PEO8 SE (full name: 5-Carboxyfluorescein-PEO8 propionate succinimidyl ester) has an approximately 32 Angstrom water-soluble PEG spacer that separates fluorescein and the amine-reactive SE group.
  • λEx/λ Em(pH9) = 494/521 nm
  • Yellow orange solid soluble in DMF, DMSO, or pH 6.5 buffer
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0a79c2ad634a82203a23deedeb940e39603f00&vid=0cbe7be884347e422365a0d70a1bb7d79d42da4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité