5-Carboxy-X-rhodamine-PEO₈-propionate succinimidyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90089
90089.EA 224 EUR InStock
90089.
5-Carboxy-X-rhodamine-PEO₈-propionate succinimidyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxy-X-rhodamine-PEO₈-propionate succinimidyl ester
5-ROX-PEO8 SE (full name: 5-Carboxy-X-rhodamine-PEO8-propionate, succinimidyl ester) has an approximately 32 Angstrom water-soluble PEG spacer that separates the red fluorescent ROX dye and the amine-reactive SE group.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6102fa9126483aff5639bf0addf6e78bf293ab17&vid=f593345109d974d4db491d78140a470fca80d80d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité