Acétone ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9009-07EA 401 EUR InStock
9009-07
Acétone ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use = 99.5 %
Assay ((CH₃)₂CO) (by GC, corrected for water) ≥ 99.5 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0003
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.0006
Aldehydes (as HCHO) ≤ 0.002 %
Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(by GC) ≤ 0.05 %
Methanol (CH₃OH)(by GC) ≤ 0.05 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.20 ppm
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Water (H₂O) ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.2 ppm
Copper (Cu) ≤ 0.1 ppm
Iron (Fe) ≤ 0.050 ppm
Nickel (Ni) ≤ 0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤ 0.100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité