Eosin-5-isothiocyanate colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90091
90091.EA 242 EUR InStock
90091.
Eosin-5-isothiocyanate colorant fluorescent réactif aux amines
Eosin-5-isothiocyanate
Eosin-5-isothiocyanate is a good photosensitizer and can be used to selectively label amines.
  • λEx/λ Em (pH9) = 521/544 nm
  • ε = 95,000
  • Orange red solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Eosin-5-isothiocyanate has a quantum yield of 0.57 for singlet oxygen generation, which makes it useful for photoconversion of electron-rich materials such as diaminobenzidine (DAB) or fluorescent dyes into highly electron-dense materials for high resolution electron microscopy studies. Additionally, eosin is a good fluorescence acceptor for fluorescein (FAM), dansyl and coumarin dyes in fluorescence resonance energy transfer (FRET).
Formule: C₂₁H₇Br₄NO₅S
MW: 704,96 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00082502
Numéro CAS: 60520-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité