6-(Fluorescein-6-carboxamido) hexanoic acid succinimidyl ester (6-SFX) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: SFX, 6 isomer, 6-SFX, SFX succinimidyl ester, 6 isomer
90096
90096.EA 210 EUR InStock
90096.
6-(Fluorescein-6-carboxamido) hexanoic acid succinimidyl ester (6-SFX) colorant fluorescent réactif aux amines
6-(Fluorescein-6-carboxamido) hexanoic acid succinimidyl ester (6-SFX)
6-SFX (full name: 6-(Fluorescein-6-carboxamido)hexanoic acid, succinimidyl ester, single isomer) has a 6-atom aminohexanoyl spacer group that separates the fluorescein dye and the amine-reactive group.
  • λEx/λEm (pH 9) = 494/521 nm
  • Yellow solid soluble in DMF, DMSO or pH>6.5 buffers
  • Store at -20°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdcedbe090c4e568106d4eb837471c87ec25b49b&vid=fdcedbe090c4e568106d4eb837471c87ec25b49b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité