6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE) 90 mg/mL dans DMSO anhydre colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90097
90097.EA 447 EUR InStock
90097.
6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE) 90 mg/mL dans DMSO anhydre colorant fluorescent réactif aux amines
6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE)
6-TAMRA SE (full name: 6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester) is the amine-reactive form of Amine-reactive form of Carboxytetramethylrhodamine (TAMRA) single isomer. Supplied at 90 mg/mL (0.17 M) in anhydrous DMSO. The solution is suitable for labeling oligonucleotides.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solution
  • Store desiccated at -20°C and protect from light
The solution is good for at least one month if stored at -20°C and keep away from moisture.
Formule: C₂₉H₂₅N₃O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 150810-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9b6d0519573726def6c916165d9d07e8b74df7d&vid=e9b6d0519573726def6c916165d9d07e8b74df7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité