Sulphorhodamine 101-PEO₈-propionic acid succinimydyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
90099
90099.EA 224 EUR InStock
90099.
Sulphorhodamine 101-PEO₈-propionic acid succinimydyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
Sulphorhodamine 101-PEO₈-propionic acid succinimydyl ester
SR101-PEO8 SE (Sulforhodamine 101-PEO8-propionic acid succinimydyl ester; Texas Red®-PEO8 SE) has an approximately 32 Angstrom water-soluble PEG spacer that separates the dye from the amine-reactive SE group.
  • λEx/λ Em= 583/603nm
  • Dark purple solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Texas Red is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité