Sulphorhodamine 101-PEO₁₂-propionic acid succinimydyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: SR101-PEO12 SE, Texas Red-PEO12 SE, Sulphorhodamine 101-PEO12 -propionic acid succinimydyl ester
90100
90100.EA 255 EUR InStock
90100.
Sulphorhodamine 101-PEO₁₂-propionic acid succinimydyl ester colorant fluorescent réactif aux amines
Sulphorhodamine 101-PEO₁₂-propionic acid succinimydyl ester
SR101-PEO12 SE (Sulforhodamine 101-PEO12-propionic acid succinimydyl ester; Texas Red®-PEO12 SE) has an approximately 47 Angstrom water-soluble PEG spacer that separates the dye from the amine-reactive SE group.
  • λEx/λ Em= 583/603nm
  • Dark purple solid soluble in DMF or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Texas Red is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité