Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Morpholine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

90179-10ML-F
90179-10ML-FEA 70.9 EUR InStock
90179-10ML-F
Morpholine, Supelco®
Morpholine


Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 128.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005972
Numéro CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
ONU: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab12e0af8f2effdbb564f79db0acd1ae558271eb&vid=e757072eecbbb59372f00fe603fd7cdf3932a210&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité