Acétonitrile, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9018-03EA 539.44 EUR InStock
9018-03
Acétonitrile, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤ 0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 200 nm ≤ 0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤ 190
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤ 0.3 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤ 1.0 ppb
Appearance Passes Test
Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥ 99.8 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤ 0.8
Titrable Base (µeq/g) ≤ 0.6
Water (by KF, coulometric) ≤ 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité