VWR® Hitachi, Xenon lamp
Fournisseur: COLLECTION PREFIX HPLC
650-1500
903-0155EA 926 EUR InStock
903-0155 HITA250-1600
VWR® Hitachi, Xenon lamp
Éclairages Ampoules au xénon
This xenon lamp is suitable for F-2500, F-2700, F-2710, F-4500, F-7000, F-2000, F-3000, F-3010, F-4000 and F-4010 spectrophotometers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité