Chlorotriéthylsilane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
90383-50ML
90383-50MLEA 314 EUR InStock
90383-50ML
Chlorotriéthylsilane, Supelco®
Chlorotriéthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=938bf0b57529fbc9ec3a716c7838f22a77d5d6dd&vid=b7253da4c5195d9643c26e4b39f170c125c619b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité