Alcool benzylique 98.0-100.5% NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
9040-03EA 501.81 EUR InStock
9040-03
Alcool benzylique 98.0-100.5% NF, J.T.Baker®
Alcool benzylique
Attention: This product is not intended for use in preparing parenteral dosage forms.
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.4…–15.4 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100.40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 98.0 - 100.5 %
NF - Assay 98.0 - 100.5 %
NF - Clarity of Solution Passes Test
NF - Color of Solution Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Peroxide Value ≤5
NF - Refractive Index, n²ºD 1.538 - 1.541
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Benzaldehyde ≤0.15 %
NF - Related Substances - Cyclohexylmethanol ≤0.10 %
of Benzyl Alcohol ≤0.04 %
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Total Other Peaks ≤0.04 %
NF - Benzaldehyde and Other Related Substances - Total Other Peaks ≤0.3 %
Greater Than RT of Benzyl Alcohol ≤0.3 %
NF - Acidity Passes Test
NF - Residue on Evaporation ≤0.05 %
NF - Benzene ≤2 ppm
This product is not intended for use in preparing parenteral dosage
forms.
The Class 1 solvent Benzene is likely to be present below 2 ppm. The
actual analysis of Benzene is reported for each lot.
The Class 2 solvent Toluene is likely to be present and is process
controlled to <30 ppm.
No other Class 1, 2 or 3 residual solvents are likely to be present.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..