Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
Packaged under inert gas.
9043-02EA 235.71 EUR InStock
9043-02
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.6 °C
Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 10
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤10
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay ((CH₃)₃COCH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Peroxide (as H₂O₂) ≤1 ppm
Water (H₂O)(by coulometry) ≤0.05 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité