Phytochemical standard, cryptochlorogenic acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
90467-5MG
90467-5MGEA 485 EUR InStock
90467-5MG
Phytochemical standard, cryptochlorogenic acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Cryptochlorogenic acid is a polyphenol, found in a variety of plants, which plays a crucial role in protection against various age-related diseases.
Cryptochlorogenic acid may be used as a reference standard in the determination of cryptochlorogenic acid in the leaves of Hibiscus sabdariffa using high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (HPLC-MS).
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40cb810fc2547ff60da1020f81d13b9548cffbe0&vid=40cb810fc2547ff60da1020f81d13b9548cffbe0&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité