Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS pour réactif de Karl Fischer, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

9049-02EA 162.82 EUR InStock
9049-02
Méthanol, anhydre ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS pour réactif de Karl Fischer, J.T.Baker®
Méthanol
Karl Fischer reagent for moisture titration. Lot analysis on label.


Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.8 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Water (H₂O) ≤0.007 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.2

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..