Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl chloroacetate
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
905-10CAP-S
905-10CAP-SEA 107 EUR InStock
905-10CAP-S
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle, Sigma-Aldrich®
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Naphthol AS-D chloroacetate can be used as laboratory chemicals, manufacture of substances.
  • Storage conditions: Tightly closed, dry
Formule: C₂₀H₁₆ClNO₃
MW: 353,8 g/mol
Numéro CAS: 35245-26-2
EINECS: 252-463-5
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) White
Appearance (form) Crystalline Powder
Performance Conforms
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité