Organic reference standard, Fenofibric acid, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
90568-10MG
90568-10MGEA 90.4 EUR InStock
90568-10MG
Organic reference standard, Fenofibric acid, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Used as a reference standard in determination of fenofibric acid in samples of human plasma using high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce64e9c732507d863c7f425cdbc3aa408ad045b7&vid=ce64e9c732507d863c7f425cdbc3aa408ad045b7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité