Méthanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour la chromatographie en phase gazeuse, pour analyse en GC purge and trap, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Conditionné dans l'eau.
9077-02EA 215 EUR InStock
9077-02
Méthanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour la chromatographie en phase gazeuse, pour analyse en GC purge and trap, J.T.Baker®
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64,6
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.9 %
Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.10
Water (by KF, coulometric) ≤0.08 %
Volatile Organic Trace Analysis - Below EPA 8260B CRQL Conforms / Fails
Performance Tested for Use in EPA Methods
500 Series for Drinking Water
600 Series for Wastewater
846 for Solid Waste
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 9077-02
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité